Tlačiť
(1Z)-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (Z)-1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)ethene, 1234zeZ, (Z)-1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)ethylene
PC6242-25G PC6242-5G
APOSPC6242-25GEA 1165.66 EUR
APOSPC6242-25G APOSPC6242-5G
(1Z)-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
(1Z)-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Vzorec: C₃H₂F₄
Teplota varu: 21 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18071081
Číslo CAS: 29118-25-0
OSN: 3161
ADR: 2.1,