Tlačiť
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Cyano-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride, 4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone
PC6219-1G PC6219-5G
APOSPC6219-1GEA 473.06 EUR
APOSPC6219-1G APOSPC6219-5G
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO₂S
Mw: 249.21 g/mol
Teplota tavenia: 171…172 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12196930
Číslo CAS: 904311-38-2