Tlačiť
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6183-1G PC6183-5G
APOSPC6183-1GEA 130.98 EUR
APOSPC6183-1G APOSPC6183-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₉H₆ClF₃N₂
Mw: 234.606 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09027451
Číslo CAS: 1211010-30-8