Tlačiť
2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(Pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
PC6178-1G PC6178-5G
APOSPC6178-1GEA 225.52 EUR
APOSPC6178-1G APOSPC6178-5G
2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole 98%
2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole
Vzorec: C₉H₅F₅N₂
Mw: 236.141 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07779575
Číslo CAS: 383-08-4