Tlačiť
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6173E-1G PC6173E-25G PC6173E-5G
APOSPC6173E-1GEA 99.88 EUR
APOSPC6173E-1G APOSPC6173E-25G APOSPC6173E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane
Reagent for fluoroalkyl coating of inorganic(hydroxylic) surfaces
Vzorec: C₁₁H₁₃F₁₃O₂Si
Teplota varu: 80 °C (9 mm Hg)
Hustota: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153260
Číslo CAS: 85857-17-6
OSN: 3265
ADR: 8,III