Tlačiť
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Cyano-4-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-6-fluoro-m-tolunitrile
PC6134-5G PC6134-1G PC6134-25G PC6134-100G
APOSPC6134-5GEA 91.33 EUR
APOSPC6134-5G APOSPC6134-1G APOSPC6134-25G APOSPC6134-100G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Mw: 214.034 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094341
Číslo CAS: 180302-35-6
OSN: 3265
ADR: 8 III