Tlačiť
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Isocyanato-1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Isocyanato-α,α,α-trifluoro-o-xylene
PC6108-1G PC6108-5G
APOSPC6108-1GEA 88.12 EUR
APOSPC6108-1G APOSPC6108-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Mw: 201.145 g/mol
Teplota varu: 190…191 °C
Hustota: 1.288 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03427212
Číslo CAS: 51903-64-1
OSN: 2206
ADR: 6.1 III