Tlačiť
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: N-(Ethoxycarbonyl)ethyl-4-fluoroaniline
PC6097-1G PC6097-5G
APOSPC6097-1GEA 179.3 EUR
APOSPC6097-1G APOSPC6097-5G
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate 97%
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate
Vzorec: C₁₁H₁₄FNO₂
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10567166
Číslo CAS: 887574-32-5