Tlačiť
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Cyano-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC6059-1G PC6059-5G
APOSPC6059-1GEA 150.02 EUR
APOSPC6059-1G APOSPC6059-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO₂S
Mw: 199.202 g/mol
Teplota tavenia: 135…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12922838
Číslo CAS: 185946-05-8