Tlačiť
2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6058-1G PC6058-25G PC6058-5G
APOSPC6058-1GEA 26.55 EUR
APOSPC6058-1G APOSPC6058-25G APOSPC6058-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline
Vzorec: C₁₂H₁₁FN₂
Teplota tavenia: 73…75 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10567164
Číslo CAS: 28898-03-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III