Tlačiť
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,6-Difluoro-4-(hydroxymethyl)anisole, 3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl Alcohol
PC6031-10G PC6031-5G
APOSPC6031-10GEA 270.38 EUR
APOSPC6031-10G APOSPC6031-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈F₂O₂
Mw: 174.145 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115914
Číslo CAS: 706786-41-6