Tlačiť
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-5-(bromomethyl)benzotrifluoride, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC6025-5G PC6025-1G PC6025-250MG
APOSPC6025-5GEA 462.9 EUR
APOSPC6025-5G APOSPC6025-1G APOSPC6025-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃
Teplota tavenia: 52…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08059128
Číslo CAS: 1159512-68-1
OSN: 3261
ADR: 8,III