Tlačiť
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(Difluoromethoxy)-4-ethynylbenzene
PC5954-1G PC5954-250MG
APOSPC5954-1GEA 728.62 EUR
APOSPC5954-1G APOSPC5954-250MG
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₆F₂O
Mw: 168.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094335
Číslo CAS: 519059-04-2