Tlačiť
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: α,α-Difluoro-3-ethynylanisole, 1-(Difluoromethoxy)-3-ethynylbenzene, Difluoromethyl 3-ethynylphenyl ether
PC5953-1G PC5953-5G
APOSPC5953-1GEA 150.02 EUR
APOSPC5953-1G APOSPC5953-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₆F₂O
Mw: 168.14 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03094334
Číslo CAS: 519059-03-1