Tlačiť
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)toluene, (2-Fluoro-4-methylphenyl)methanol
PC5935-1G PC5935-5G PC5935-25G
APOSPC5935-1GEA 41.66 EUR
APOSPC5935-1G APOSPC5935-5G APOSPC5935-25G
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
Mw: 140.155 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094326
Číslo CAS: 252004-38-9