Tlačiť
Perfluorocyclohexanecarbonyl fluoride 65%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Undecafluorocyclohexanecarbonyl fluoride, (Fluorocarbonyl)perfluorocyclohexane
PC5932E-10G PC5932E-50G
APOSPC5932E-10GEA 24.91 EUR
APOSPC5932E-10G APOSPC5932E-50G
Perfluorocyclohexanecarbonyl fluoride 65%
Perfluorocyclohexanecarbonyl fluoride
Vzorec: C₇F₁₂O
Mw: 328.055 g/mol
Teplota varu: 70 °C
Hustota: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236697
Číslo CAS: 6588-63-2
OSN: 3265
ADR: 8 II