Tlačiť
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Cyano-3-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-2-fluoro-p-tolunitrile
PC5928-1G PC5928-25G PC5928-5G PC5928-10G
APOSPC5928-1GEA 44.86 EUR
APOSPC5928-1G APOSPC5928-25G APOSPC5928-5G APOSPC5928-10G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Mw: 214.034 g/mol
Teplota tavenia: 44…46 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03094323
Číslo CAS: 222978-03-2
OSN: 3261
ADR: 8 III