Tlačiť
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetonitrile, 3-(Cyanomethyl)-5-fluorotoluene, (3-Fluoro-5-methylphenyl)acetonitrile, 2-(3-Fluoro-5-methylphenyl)ethanonitrile
PC5919-1G PC5919-5G PC5919-10G
APOSPC5919-1GEA 66.59 EUR
APOSPC5919-1G APOSPC5919-5G APOSPC5919-10G
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₈FN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094317
Číslo CAS: 518070-21-8
OSN: 3276
ADR: 6.1,II