Tlačiť
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluoro-5-methylphenyl)methanol
PC5916-1G PC5916-5G PC5916-10G
APOSPC5916-1GEA 53.27 EUR
APOSPC5916-1G APOSPC5916-5G APOSPC5916-10G
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
Mw: 140.155 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094314
Číslo CAS: 518070-20-7