Tlačiť
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5906GB-5G PC5906GB-1G PC5906GB-250MG
APOSPC5906GB-5GEA 343.76 EUR
APOSPC5906GB-5G APOSPC5906GB-1G APOSPC5906GB-250MG
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol 97%
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol
Vzorec: C₇H₆F₉IO
Teplota varu: 56…58 °C (1 mm Hg)
Hustota: 1,972 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236068
Číslo CAS: 80233-96-1