Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5897-25G PC5897-5G PC5897-1G
APOSPC5897-25GEA 616.06 EUR
APOSPC5897-25G APOSPC5897-5G APOSPC5897-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₂
Mw: 242.555 g/mol
Teplota varu: 191 °C
Hustota: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115888
Číslo CAS: 886497-89-8
OSN: 3265
ADR: 8 II