Tlačiť
1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5892-1G PC5892-250MG
APOSPC5892-1GEA 232.25 EUR
APOSPC5892-1G APOSPC5892-250MG
1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine 97%
1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine
Vzorec: C₁₄H₁₄F₃N₃
Teplota tavenia: 133…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00219765
Číslo CAS: 175203-79-9