Tlačiť
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-2-(carboxymethyl)benzotrifluoride
PC5852-1G PC5852-250MG PC5852-100MG
APOSPC5852-1GEA 883.64 EUR
APOSPC5852-1G APOSPC5852-250MG APOSPC5852-100MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
Mw: 283.042 g/mol
Teplota tavenia: 150…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12026462
Číslo CAS: 1159512-50-1