Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5840-1G PC5840-5G
APOSPC5840-1GEA 116.16 EUR
APOSPC5840-1G APOSPC5840-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄NO
Mw: 219.136 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115891
Číslo CAS: 886497-94-5