Tlačiť
4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-4-(pentafluorothio)aniline
PC5798-1G PC5798-250MG
APOSPC5798-1GEA 693.94 EUR
APOSPC5798-1G APOSPC5798-250MG
4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₆F₅NOS
Mw: 235.175 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12026459
Číslo CAS: 1159512-48-7