Tlačiť
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5797-1G PC5797-250MG
APOSPC5797-1GEA 397.36 EUR
APOSPC5797-1G APOSPC5797-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₃
Mw: 285.015 g/mol
Teplota tavenia: 90…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12026457
Číslo CAS: 1159512-46-5