Tlačiť
2,2,2-Trifluoro-N-{2-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}acetamide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2,2-trifluoro-N-(5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenethyl)acetamide
PC57795-1G PC57795-250MG PC57795-5G
APOSPC57795-1GEA 43.26 EUR
APOSPC57795-1G APOSPC57795-250MG APOSPC57795-5G
2,2,2-Trifluoro-N-{2-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}acetamide 95%
2,2,2-Trifluoro-N-{2-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}acetamide
Vzorec: C₁₇H₂₀BF₆NO₃
Mw: 411.147 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32177068
Číslo CAS: 2135636-84-7