Tlačiť
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57794-100MG PC57794-1G PC57794-250MG
APOSPC57794-100MGEA 36.5 EUR
APOSPC57794-100MG APOSPC57794-1G APOSPC57794-250MG
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
Vzorec: C₁₀H₆BrF₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31567869
Číslo CAS: 2377846-69-8
OSN: 3261
ADR: 8,III