Tlačiť
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57789-1G PC57789-250MG
APOSPC57789-1GEA 155.23 EUR
APOSPC57789-1G APOSPC57789-250MG
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene
Vzorec: C₁₀H₆BrF₃S
Teplota tavenia: 44…46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28399005
Číslo CAS: 1858256-40-2
OSN: 3261
ADR: 8,III