Tlačiť
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57785-100MG PC57785-1G PC57785-250MG
APOSPC57785-100MGEA 38.23 EUR
APOSPC57785-100MG APOSPC57785-1G APOSPC57785-250MG
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
Vzorec: C₁₀H₆BrF₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31567845
Číslo CAS: 2377846-67-6
OSN: 3261
ADR: 8,III