Tlačiť
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57778-1G PC57778-250MG
APOSPC57778-1GEA 142 EUR
APOSPC57778-1G APOSPC57778-250MG
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
Vzorec: C₁₀H₆BrF₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28399009
Číslo CAS: 1858242-05-3
OSN: 1759
ADR: 8,III