Tlačiť
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC57725-1G PC57725-250MG
APOSPC57725-1GEA 1192.07 EUR
APOSPC57725-1G APOSPC57725-250MG
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
Mw: 251.025 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32070683
Číslo CAS: 2169047-47-4