Tlačiť
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC57724-1G PC57724-250MG
APOSPC57724-1GEA 745.84 EUR
APOSPC57724-1G APOSPC57724-250MG
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
Mw: 251.025 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32070682
Číslo CAS: 2167386-60-7