Tlačiť
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57102-1G PC57102-250MG PC57102-5G
APOSPC57102-1GEA 104.69 EUR
APOSPC57102-1G APOSPC57102-250MG APOSPC57102-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅FN₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22200940
Číslo CAS: 1695920-54-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III