Tlačiť
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC57091-1G PC57091-250MG
APOSPC57091-1GEA 48.47 EUR
APOSPC57091-1G APOSPC57091-250MG
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇F₄N
Mw: 193.141 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11153191
Číslo CAS: 62158-94-5