Tlačiť
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC57083-1G PC57083-250MG
APOSPC57083-1GEA 819.95 EUR
APOSPC57083-1G APOSPC57083-250MG
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline 95%
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇FINO
Mw: 267.039 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31654715
Číslo CAS: 2092595-35-0