Tlačiť
2-Nitrobenzal fluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Difluoromethyl)nitrobenzene, 1-(Difluoromethyl)-2-nitrobenzene, α,α-Difluoro-2-nitrotoluene
PC57055-1G PC57055-5G
APOSPC57055-1GEA 79.71 EUR
APOSPC57055-1G APOSPC57055-5G
2-Nitrobenzal fluoride
2-Nitrobenzal fluoride
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Mw: 173.117 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD23382510
Číslo CAS: 64747-65-5