Tlačiť
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluoro-4-iodophenyl)methanol
PC57052-1G PC57052-5G PC57052-10G
APOSPC57052-1GEA 81.31 EUR
APOSPC57052-1G APOSPC57052-5G APOSPC57052-10G
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆FIO
Mw: 252.025 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18396947
Číslo CAS: 1261615-96-6