Tlačiť
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Fluoro-6-iodophenyl)methanol
PC57046-1G PC57046-5G
APOSPC57046-1GEA 28.24 EUR
APOSPC57046-1G APOSPC57046-5G
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆FIO
Mw: 252.025 g/mol
Teplota tavenia: 54…55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09910144
Číslo CAS: 911825-94-0