Tlačiť
Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-fluoro-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2-chloro-5-fluoropyridine-4-carboxylate
PC57011-250MG PC57011-1G PC57011-100MG
APOSPC57011-250MGEA 106.15 EUR
APOSPC57011-250MG APOSPC57011-1G APOSPC57011-100MG
Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Vzorec: C₇H₅ClFNO₂
Mw: 189.572 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09909836
Číslo CAS: 876919-10-7