Tlačiť
2-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Iodo-5-(trifluoromethyl)anisole, 2-Iodo-1-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzene
PC56976-1G PC56976-250MG PC56976-5G
APOSPC56976-1GEA 655.72 EUR
APOSPC56976-1G APOSPC56976-250MG APOSPC56976-5G
2-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
2-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₃IO
Mw: 302.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398113
Číslo CAS: 1261501-08-9