Tlačiť
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56969-1G PC56969-250MG
APOSPC56969-1GEA 819.95 EUR
APOSPC56969-1G APOSPC56969-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂BrClF₃N
Mw: 284.46 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27959253
Číslo CAS: 1415130-42-5