Tlačiť
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56967-1G PC56967-250MG PC56967-5G
APOSPC56967-1GEA 38.17 EUR
APOSPC56967-1G APOSPC56967-250MG APOSPC56967-5G
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃BrClF₃O₂
Mw: 303.46 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28991853
Číslo CAS: 1956322-96-5