Tlačiť
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56956-1G PC56956-250MG
APOSPC56956-1GEA 646.51 EUR
APOSPC56956-1G APOSPC56956-250MG
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄F₄N₂O₃
Mw: 240.112 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31710614
Číslo CAS: 2366994-50-3