Tlačiť
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC56955-1G PC56955-250MG PC56955-5G
APOSPC56955-1GEA 36.45 EUR
APOSPC56955-1G APOSPC56955-250MG APOSPC56955-5G
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClFO
Mw: 251.48 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13194236
Číslo CAS: 725743-41-9
OSN: 3261
ADR: 8 III