Tlačiť
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC56952-100MG PC56952-1G PC56952-250MG
APOSPC56952-100MGEA 49.67 EUR
APOSPC56952-100MG APOSPC56952-1G APOSPC56952-250MG
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂
Mw: 144.122 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25476529
Číslo CAS: 1315611-68-7