Tlačiť
2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC56951-1G PC56951-250MG PC56951-5G
APOSPC56951-1GEA 507.51 EUR
APOSPC56951-1G APOSPC56951-250MG APOSPC56951-5G
2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂
Mw: 144.122 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19213737
Číslo CAS: 878804-93-4