Tlačiť
2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56900-1G PC56900-250MG
APOSPC56900-1GEA 647.41 EUR
APOSPC56900-1G APOSPC56900-250MG
2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected
Vzorec: C₁₂H₁₆FNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31664917
Číslo CAS: 1374329-41-5
OSN: 1759
ADR: 8,III