Tlačiť
3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56856-1G PC56856-250MG PC56856-5G
APOSPC56856-1GEA 563.98 EUR
APOSPC56856-1G APOSPC56856-250MG APOSPC56856-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂BrClF₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28737908
Číslo CAS: 1507667-28-8
OSN: 3261
ADR: 8,III