Tlačiť
2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56850-1G PC56850-250MG
APOSPC56850-1GEA 696.35 EUR
APOSPC56850-1G APOSPC56850-250MG
2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrFI
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31654714
Číslo CAS: 2244085-57-0
OSN: 3261
ADR: 8,II